Tisk…
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00977.G1 00977.G5
00977.G1EA 2170 CZK
00977.G1 00977.G5
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.21g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
MW: 180.95
Bod varu: 5427
Bod tání: 2996
Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223