Tisk…
Niob ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
10275.14EA 2940 CZK
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
Niob ≥99.8% (metals basis), powder -325 mesh
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Vzorec: Nb
MW: 92.91
Bod varu: 3700
Bod tání: 2468
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011126
CAS číslo: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II