Tisk…
Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10265.BU 10265.BY 10265.CC
10265.BUEA 1760 CZK
10265.BU 10265.BY 10265.CC
Niob ≥99.99% (metals basis excluding Ta), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.42g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Vzorec: Nb
Bod varu: 3700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2468 °C
Hustota: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011126
CAS číslo: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5