Tisk…
Niob ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10264.G1 10264.G5 10264.G9
10264.G1EA 1580 CZK
10264.G1 10264.G5 10264.G9
Niob ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈6.7g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Vzorec: Nb
MW: 92.91
Bod varu: 3700
Bod tání: 2468
Hustota: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011126
CAS číslo: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5