Tisk…
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10257.FY 10257.GK 10257.HQ
10257.FYEA 4260 CZK
10257.FY 10257.GK 10257.HQ
Niob ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈42.9g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Vzorec: Nb
Bod varu: 3700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2468 °C
Hustota: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011126
CAS číslo: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5