Titan, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
366994-10G
366994-50G
SIAL366994-10GEA
8080
CZK
SIAL366994-10G
SIAL366994-50G
Titan, powder, Sigma-Aldrich®
Titanium
Vzorec:
Ti Bod varu: 3277 °C (1013 hPa) Bod tání: 1677 °C Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN: 2546 ADR: 4.2,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...