Tisk…
Titan ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43102.30 43102.18
43102.30EA 6730 CZK
43102.30 43102.18
Titan ≥99.5% (metals basis), powder -200 mesh
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1677 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,II