Titan ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
42624.22
42624.36
42624.D3
42624.22EA
4290
CZK
42624.22
42624.36
42624.D3
Titan ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Titanium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3277 °C (1013 hPa) Bod tání: 1677 °C Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN: 2546 ADR: 4.2,II |