Tisk…
Titan ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh, dehydrided
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36679.14 36679.22
36679.14EA 7490 CZK
36679.14 36679.22
Titan ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh, dehydrided
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1677 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,II