Tisk…
Titan ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh, hydrided
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
36678.14 36678.22
36678.14EA 5290 CZK
36678.14 36678.22
Titan ≥99.99% (metals basis), powder -325 mesh, hydrided
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
MW: 47,88 g/mol
Bod varu: 3277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1677 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-726-8
UN: 2546
ADR: 4.2,II