Titan ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10386.09
10386.22
10386.36
10386.D3
10386.A1
10386.09EA
2220
CZK
10386.09
10386.22
10386.36
10386.D3
10386.A1
Titan ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Titanium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-32-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3277 °C (1013 hPa) Bod tání: 1677 °C Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN: 2546 ADR: 4.2,II |