Tisk…
Titan ≥99.4%, powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10383.14 10383.22 10383.36
10383.14EA 1690 CZK
10383.14 10383.22 10383.36
Titan ≥99.4%, powder -100 mesh
Titanium
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1677 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,III