Tisk…
Titan ≥93%, powder <20 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
00681.14EA 4740 CZK
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
Titan ≥93%, powder <20 µm
Titanium
Purity: 93% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Packaged in water Odour: Odourless UN No.: 1352 MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1677 °C
Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 1352
ADR: 4.1,II