Titan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
369489-200G
369489-90G
SIAL369489-200GEA
7290
CZK
SIAL369489-200G
SIAL369489-90G
Titan, Sigma-Aldrich®
Titanium
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...