Tisk…
Titan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
305812-100G 305812-25G
SIAL305812-100GEA 18410 CZK
SIAL305812-100G SIAL305812-25G
Titan, Sigma-Aldrich®
Titanium
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610