Titan ≥99.99% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45485.BY
45485.CC
45485.BU
45485.BYEA
5770
CZK
45485.BY
45485.CC
45485.BU
Titan ≥99.99% (metals basis), wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Titanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈3.54g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |