Tisk…
Titan ≥99.2% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44485.GH 44485.GW
44485.GHEA 2300 CZK
44485.GH 44485.GW
Titan ≥99.2% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 1.6 mm (0.063 in)
Titanium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈72g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610