Titan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44242.GH
44242.GW
44242.GHEA
7590
CZK
44242.GH
44242.GW
Titan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Titanium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4
Physical Form: ≈0.514g/100x100mm, Light Tight
Odour: Odourless
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |