Tisk…
Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
43677.GWEA 4400 CZK
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈22.5g/100x100mm Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610