Tisk…
Titan ≥99.7% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42896.KG 42896.KJ
42896.KGEA 5910 CZK
42896.KG 42896.KJ
Titan ≥99.7% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), annealed, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈286g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610