Tisk…
Titan ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
42390.09 42390.18
42390.09EA 3310 CZK
42390.09 42390.18
Titan ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.11g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Evaporation source
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610