Tisk…
Titan ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42387.QJ 42387.QK
42387.QJEA 1550 CZK
42387.QJ 42387.QK
Titan ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610