Tisk…
Titan ≥99.995% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41303.KJ 41303.KM
41303.KJEA 4810 CZK
41303.KJ 41303.KM
Titan ≥99.995% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Titanium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610