Tisk…
Titan ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
36681.BQ 36681.BU
36681.BQEA 7790 CZK
36681.BQ 36681.BU
Titan ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610