Titan ≥99.7% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.032 mm (0.0013 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35881.WF
35881.WG
35881.WH
35881.WFEA
3780
CZK
35881.WF
35881.WG
35881.WH
Titan ≥99.7% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.032 mm (0.0013 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈8.3g/23x25cm
Density: 4.50
Odour: Odourless
Melting Point: 1660°
Boiling Point: 3287°
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3287 °C Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,50 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |