Tisk…
Titan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.0002 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
35813.FF 35813.FI
35813.FFEA 4950 CZK
35813.FF 35813.FI
Titan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.0002 in)
Titanium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610