Titan ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14004.BU
14004.BY
14004.BUEA
4260
CZK
14004.BU
14004.BY
Titan ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈14.2g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |