Titan ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14000.BQ
14000.BU
14000.CZ
14000.BQEA
1400
CZK
14000.BQ
14000.BU
14000.CZ
Titan ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.36g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |