Titan ≥99.95% (metals basis), sponge 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10583.18
10583.30
10583.A1
10583.A7
10583.18EA
1800
CZK
10583.18
10583.30
10583.A1
10583.A7
Titan ≥99.95% (metals basis), sponge 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Titanium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-32-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2878
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN: 2878 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,09610 |