Titan ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10582.18
10582.A1
10582.18EA
1530
CZK
10582.18
10582.A1
Titan ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2878
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti MW: 47.88 Bod varu: 3262 Bod tání: 1660 Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN: 2878 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,09610 |