Titan ≥99.7% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.89 mm (0.035 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10399.GH
10399.GW
10399.ZB
10399.GHEA
1670
CZK
10399.GH
10399.GW
10399.ZB
Titan ≥99.7% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.89 mm (0.035 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈40g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |