Titan ≥99.7% (metals basis), wire, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10397.KJ
10397.KM
10397.KJEA
4570
CZK
10397.KJ
10397.KM
Titan ≥99.7% (metals basis), wire, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈12.9g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti MW: 47.88 Bod varu: 3262 Bod tání: 1660 Hustota: 4.51 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |