Tisk…
Titan ≥99.5% (metals basis), rods, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10394.BS 10394.BW 10394.CB
10394.BSEA 1930 CZK
10394.BS 10394.BW 10394.CB
Titan ≥99.5% (metals basis), rods, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610