Tisk…
Titan ≥99.7% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10393.BU 10393.BY 10393.CQ
10393.BUEA 1530 CZK
10393.BU 10393.BY 10393.CQ
Titan ≥99.7% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.45g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610