Tisk…
Titan ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10392.G1 10392.G5 10392.G9
10392.G1EA 4360 CZK
10392.G1 10392.G5 10392.G9
Titan ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610