Titan ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10385.GH
10385.HP
10385.HY
10385.GHEA
2840
CZK
10385.GH
10385.HP
10385.HY
Titan ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈11.3g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Bod varu: 3262 °C (1013 hPa) Bod tání: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS číslo: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |