Tisk…
Titan ≥99.99% (metals basis), cubes 9.5x9.5x9.5 mm (0.37x0.37x0.37 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10380.KG 10380.KJ
10380.KGEA 2420 CZK
10380.KG 10380.KJ
Titan ≥99.99% (metals basis), cubes 9.5x9.5x9.5 mm (0.37x0.37x0.37 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3.9g/cube Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610