Tisk…
Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00971.FI 00971.GT
00971.FIEA 1670 CZK
00971.FI 00971.GT
Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.4g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610