Tisk…
Titan ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00361.BU 00361.BY
00361.BUEA 1830 CZK
00361.BU 00361.BY
Titan ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.99g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610