Tisk…
Titan ≥99.94% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00360.FH 00360.FL 00360.GT
00360.FHEA 3250 CZK
00360.FH 00360.FL 00360.GT
Titan ≥99.94% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Titanium
Purity: 99.94% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.2g/25x75mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610