Tisk…
Titan ≥99.4% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.74 mm (0.029 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
00029.GX 00029.ZP
00029.GXEA 5940 CZK
00029.GX 00029.ZP
Titan ≥99.4% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.74 mm (0.029 in)
Titanium
Purity: 99.4+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈200g/200x300mm Appearance: Dark gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Bod varu: 3262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011264
CAS číslo: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610