Tisk…
Hafnium ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), powder -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10201.06 10201.14 10201.22
10201.06EA 2520 CZK
10201.06 10201.14 10201.22
Hafnium ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), powder -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Hafnium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032
Vzorec: Hf
Bod varu: 5400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2224 °C
Hustota: 13,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011032
CAS číslo: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
UN: 2545
ADR: 4.2,II
Merck Index: 12,04618