Tisk…
Scandium, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
261262-1G 261262-250MG
SIAL261262-1GEA 0 CZK
SIAL261262-1G SIAL261262-250MG
Scandium, powder, Sigma-Aldrich®
Scandium
Vzorec: Sc
MW: 44,96 g/mol
MDL Number: MFCD00016323
CAS číslo: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
UN: 3178
ADR: 4.1,III