Tisk…
zinek, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267929-1.4G 267929-5.6G
SIAL267929-1.4GEA 7290 CZK
SIAL267929-1.4G SIAL267929-5.6G
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255