Tisk…
Rtuť ≥99.999% (metals basis) ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
00522.XAEA 17330 CZK
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
Rtuť ≥99.999% (metals basis) ACS
Rtuť
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-97-6 Physical Form: Triple distilled Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 2809 MDL No.: MFCD00011035
Vzorec: Hg
Bod varu: 356,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011035
CAS číslo: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925