Tisk…
Rtuť 99.99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201421000 201425000 201420025
ACRO201421000EA 1640 CZK
ACRO201421000 ACRO201425000 ACRO201420025
Rtuť 99.99+%
Rtuť
Vzorec: Hg
Bod varu: 356,5 °C (1013 hPa)
Hustota: 13,54 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011035
CAS číslo: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white Metallic liquid
Assay ≥99.990 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in HNO3)