Tisk…
Rtuť 99.999% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193480500 193482500
ACRO193480500EA 1570 CZK
ACRO193480500 ACRO193482500
Rtuť 99.999% (trace metals basis)
Rtuť
Vzorec: Hg
MW: 200.59
Bod varu: 356.5
Bod tání: –38.9 °C
Hustota: 13.54 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011035
CAS číslo: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %