Tisk…
Kadmium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11891.09 11891.22 11891.36
11891.09EA 1260 CZK
11891.09 11891.22 11891.36
Kadmium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Kadmium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silver white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
MW: 112.41
Bod varu: 765
Bod tání: 321
Hustota: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010914
CAS číslo: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01649