Tisk…
Kadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11353.06 11353.14 11353.22
11353.06EA 3110 CZK
11353.06 11353.14 11353.22
Kadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
Kadmium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silvery white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
MW: 112.41
Bod varu: 765
Bod tání: 321
Hustota: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010914
CAS číslo: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01649