Kadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11908.BU
11908.G1
11908.BUEA
3170
CZK
11908.BU
11908.G1
Kadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kadmium
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈27.2g/m
MDL No.: MFCD00010914
Vzorec:
Cd MW: 112.41 Bod varu: 765 Bod tání: 321 Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010914 CAS číslo: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,01649 |